2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302136-1G PC302136-5G PC302136-10G
APOSPC302136-1GEA 872 DKK
APOSPC302136-1G APOSPC302136-5G APOSPC302136-10G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115999
CAS-nummer: 1043500-58-8