2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302134-1G PC302134-5G PC302134-10G
APOSPC302134-1GEA 872 DKK
APOSPC302134-1G APOSPC302134-5G APOSPC302134-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115996
CAS-nummer: 1259994-87-0