2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302133-1G PC302133-5G
APOSPC302133-1GEA 872 DKK
APOSPC302133-1G APOSPC302133-5G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116029
CAS-nummer: 1259965-62-2