2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302132-1G PC302132-5G PC302132-10G
APOSPC302132-1GEA 976 DKK
APOSPC302132-1G APOSPC302132-5G APOSPC302132-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115995
CAS-nummer: 439587-15-2