2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302129-1G PC302129-5G
APOSPC302129-1GEA 872 DKK
APOSPC302129-1G APOSPC302129-5G
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660212
CAS-nummer: 1259958-87-6