2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302128-1G PC302128-5G PC302128-10G
APOSPC302128-1GEA 872 DKK
APOSPC302128-1G APOSPC302128-5G APOSPC302128-10G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660185
CAS-nummer: 64134-20-9