2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302126-1G PC302126-5G PC302126-10G
APOSPC302126-1GEA 872 DKK
APOSPC302126-1G APOSPC302126-5G APOSPC302126-10G
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈ClF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660323
CAS-nummer: 1259983-39-5