2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302125-1G PC302125-5G
APOSPC302125-1GEA 872 DKK
APOSPC302125-1G APOSPC302125-5G
2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈ClF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116007
CAS-nummer: 1259981-12-8