2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302124-1G PC302124-5G PC302124-10G
APOSPC302124-1GEA 872 DKK
APOSPC302124-1G APOSPC302124-5G APOSPC302124-10G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115993
CAS-nummer: 1259973-98-2