2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302120-1G PC302120-5G PC302120-10G PC302120-25G
APOSPC302120-1GEA 1200 DKK
APOSPC302120-1G APOSPC302120-5G APOSPC302120-10G APOSPC302120-25G
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈Cl₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660177
CAS-nummer: 1259973-77-7