4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302108-1G PC302108-5G
APOSPC302108-1GEA 698 DKK
APOSPC302108-1G APOSPC302108-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid
Formel: C₁₁H₁₀F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258709
CAS-nummer: 1017779-66-6