4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302104-25G PC302104-5G PC302104-1G
APOSPC302104-25GEA 676 DKK
APOSPC302104-25G APOSPC302104-5G APOSPC302104-1G
4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
4-Chloro-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115956
CAS-nummer: 104326-93-4