3-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302054-25G PC302054-5G PC302054-1G PC302054-100G
APOSPC302054-25GEA 1690 DKK
APOSPC302054-25G APOSPC302054-5G APOSPC302054-1G APOSPC302054-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzamide
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660163
CAS-nummer: 701640-04-2