2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302030-1G
PC302030-5G
PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA
785
DKK
APOSPC302030-1G
APOSPC302030-5G
APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₄ Molekylvægt: 250.171 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04972913 CAS-nummer: 773109-13-0 |