2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302030-1G PC302030-5G PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA 785 DKK
APOSPC302030-1G APOSPC302030-5G APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972913
CAS-nummer: 773109-13-0