2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302028-1G PC302028-5G PC302028-10G
APOSPC302028-1GEA 907 DKK
APOSPC302028-1G APOSPC302028-5G APOSPC302028-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115971
CAS-nummer: 886500-40-9