2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302017-1G PC302017-5G
APOSPC302017-1GEA 1090 DKK
APOSPC302017-1G APOSPC302017-5G
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₉H₈F₄O
Molekylvægt: 208.153 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660360
CAS-nummer: 886761-81-5