2,4-Difluorocinnamyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302013-1G PC302013-5G
APOSPC302013-1GEA 600 DKK
APOSPC302013-1G APOSPC302013-5G
2,4-Difluorocinnamyl bromide
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116060
CAS-nummer: 886498-36-8