2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302004-1G PC302004-5G
APOSPC302004-1GEA 3140 DKK
APOSPC302004-1G APOSPC302004-5G
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660361
CAS-nummer: 886761-82-6