4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
PC301202-1G PC301202-5G PC301202-10G
APOSPC301202-1GEA 208 DKK
APOSPC301202-1G APOSPC301202-5G APOSPC301202-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Molekylvægt: 253.453 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18917163
CAS-nummer: 1321613-01-7