3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301201-1G PC301201-5G
APOSPC301201-1GEA 1080 DKK
APOSPC301201-1G APOSPC301201-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molekylvægt: 172.129 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20545741
CAS-nummer: 103877-76-5