2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301053-1G PC301053-250MG
APOSPC301053-1GEA 3930 DKK
APOSPC301053-1G APOSPC301053-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂N₂O₂
Smeltepunkt: 211…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2168187-84-4