2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301046-1G PC301046-250MG
APOSPC301046-1GEA 3930 DKK
APOSPC301046-1G APOSPC301046-250MG
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂N₂O₂
Smeltepunkt: 201…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2514942-01-7