8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301045-1G PC301045-250MG
APOSPC301045-1GEA 3930 DKK
APOSPC301045-1G APOSPC301045-250MG
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Smeltepunkt: 211…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2514942-10-8