2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301037-1G PC301037-250MG
APOSPC301037-1GEA 3930 DKK
APOSPC301037-1G APOSPC301037-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 214…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32689366
CAS-nummer: 2168347-64-4