Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301036-1G PC301036-250MG
APOSPC301036-1GEA 3930 DKK
APOSPC301036-1G APOSPC301036-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 112…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2451256-53-2