Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301034-1G PC301034-250MG
APOSPC301034-1GEA 3930 DKK
APOSPC301034-1G APOSPC301034-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2451256-42-9