6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301033-1G PC301033-250MG
APOSPC301033-1GEA 3930 DKK
APOSPC301033-1G APOSPC301033-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Smeltepunkt: 218…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2451256-50-9