N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC301026-1G PC301026-5G
APOSPC301026-1GEA 933 DKK
APOSPC301026-1G APOSPC301026-5G
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Formel: C₁₃H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017938
CAS-nummer: 366-75-6