1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300998-1G
PC300998-250MG
APOSPC300998-1GEA
3390
DKK
APOSPC300998-1G
APOSPC300998-250MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Formel:
C₁₅H₇ClF₃N₃ Molekylvægt: 321.684 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31630105 CAS-nummer: 151387-94-9 |