1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300991-1G PC300991-250MG
APOSPC300991-1GEA 3220 DKK
APOSPC300991-1G APOSPC300991-250MG
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₆H₁₅F₃N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31630107
CAS-nummer: 1294374-23-4