Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300986-1G PC300986-250MG
APOSPC300986-1GEA 976 DKK
APOSPC300986-1G APOSPC300986-250MG
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19704051
CAS-nummer: 1121051-30-6