Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300979-1G PC300979-5G
APOSPC300979-1GEA 654 DKK
APOSPC300979-1G APOSPC300979-5G
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204924
CAS-nummer: 651341-68-3