2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300966-1G PC300966-5G
APOSPC300966-1GEA 3120 DKK
APOSPC300966-1G APOSPC300966-5G
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19310038
CAS-nummer: 1310141-83-3