Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300965-1G PC300965-50MG PC300965-250MG PC300965-500MG PC300965-2.5G
APOSPC300965-1GEA 2980 DKK
APOSPC300965-1G APOSPC300965-50MG APOSPC300965-250MG APOSPC300965-500MG APOSPC300965-2.5G
Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₁FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16661866
CAS-nummer: 7550-03-0