2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300958-10G PC300958-1G PC300958-5G
APOSPC300958-10GEA 2510 DKK
APOSPC300958-10G APOSPC300958-1G APOSPC300958-5G
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Formel: C₇H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22413548
CAS-nummer: 1824155-80-7