2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300936-1G PC300936-5G PC300936-250MG
APOSPC300936-1GEA 4200 DKK
APOSPC300936-1G APOSPC300936-5G APOSPC300936-250MG
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05178217
CAS-nummer: 535925-49-6