Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300896-1G PC300896-5G
APOSPC300896-1GEA 3860 DKK
APOSPC300896-1G APOSPC300896-5G
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22552235
CAS-nummer: 1315359-46-6