3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300891-1G PC300891-250MG
APOSPC300891-1GEA 1640 DKK
APOSPC300891-1G APOSPC300891-250MG
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09860598
CAS-nummer: 154258-78-3