1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300874-1G PC300874-250MG PC300874-5G
APOSPC300874-1GEA 1990 DKK
APOSPC300874-1G APOSPC300874-250MG APOSPC300874-5G
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Formel: C₈H₁₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02081939
CAS-nummer: 477847-10-2