1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300873-1G PC300873-250MG PC300873-5G
APOSPC300873-1GEA 436 DKK
APOSPC300873-1G APOSPC300873-250MG APOSPC300873-5G
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Formel: C₇H₁₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466829
CAS-nummer: 959045-77-3