1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300871-1G PC300871-250MG PC300871-5G
APOSPC300871-1GEA 523 DKK
APOSPC300871-1G APOSPC300871-250MG APOSPC300871-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formel: C₉H₁₇F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02082049
CAS-nummer: 477847-03-3