N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300859-1G PC300859-5G
APOSPC300859-1GEA 1860 DKK
APOSPC300859-1G APOSPC300859-5G
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₁₄H₁₉F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28987630
CAS-nummer: 1980049-28-2