2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300817-1G PC300817-5G
APOSPC300817-1GEA 687 DKK
APOSPC300817-1G APOSPC300817-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847151
CAS-nummer: 1060739-01-6