Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300816-1G PC300816-5G
APOSPC300816-1GEA 523 DKK
APOSPC300816-1G APOSPC300816-5G
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28148236
CAS-nummer: 1823562-23-7