N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 2230 DKK
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formel: C₁₄H₁₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11631331
CAS-nummer: 1095078-57-1