4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300796-1G PC300796-250MG
APOSPC300796-1GEA 1640 DKK
APOSPC300796-1G APOSPC300796-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Formel: C₈H₄BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11877826
CAS-nummer: 1194376-46-9