Methyl 2,5-difluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300791-1G PC300791-250MG PC300791-5G
APOSPC300791-1GEA 2180 DKK
APOSPC300791-1G APOSPC300791-250MG APOSPC300791-5G
Methyl 2,5-difluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Formel: C₁₃H₁₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103352
CAS-nummer: 1858241-61-8