Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300786-1G PC300786-250MG
APOSPC300786-1GEA 2180 DKK
APOSPC300786-1G APOSPC300786-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Formel: C₁₂H₁₃F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103347
CAS-nummer: 1858251-27-0