Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300784-1G PC300784-250MG
APOSPC300784-1GEA 1750 DKK
APOSPC300784-1G APOSPC300784-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Formel: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103346
CAS-nummer: 1858250-92-6